1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7947-1G OR7947-250MG
APOSOR7947-1GEA 191 EUR
APOSOR7947-1G APOSOR7947-250MG
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Kookpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037906
CAS nummer: 40061-45-8