1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7948-1G OR7948-5G OR7948-10G
APOSOR7948-1GEA 110 EUR
APOSOR7948-1G APOSOR7948-5G APOSOR7948-10G
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00559708
CAS nummer: 36912-83-1