1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7949-10G OR7949-5G OR7949-1G
APOSOR7949-10GEA 610 EUR
APOSOR7949-10G APOSOR7949-5G APOSOR7949-1G
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00483316
CAS nummer: 16310-38-6