6-Chloro-2-methylindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7950-100MG OR7950-250MG
APOSOR7950-100MGEA 0 EUR
APOSOR7950-100MG APOSOR7950-250MG
6-Chloro-2-methylindole 98%
6-Chloro-2-methylindole
Formule: C₉H₈ClN
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027716
CAS nummer: 6127-17-9