3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7951-1G OR7951-5G OR7951-25G
APOSOR7951-1GEA 231 EUR
APOSOR7951-1G APOSOR7951-5G APOSOR7951-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide
Formule: C₉H₁₁NO₅S₂
MW: 277.32 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037978
CAS nummer: 849924-85-2