3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7952-1G OR7952-5G
APOSOR7952-1GEA 210 EUR
APOSOR7952-1G APOSOR7952-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride
Formule: C₈H₉ClO₆S₃
MW: 332.8 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037976
CAS nummer: 849035-99-0
UN: 1759
ADR: 8 III