4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 81.8 EUR
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉BrO₂S
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037925
CAS nummer: 254887-17-7