1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7960-1G OR7960-5G OR7960-25G
APOSOR7960-1GEA 231 EUR
APOSOR7960-1G APOSOR7960-5G APOSOR7960-25G
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈BrNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037930
CAS nummer: 849035-67-2