4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7961-10G OR7961-1G OR7961-5G
APOSOR7961-10GEA 484 EUR
APOSOR7961-10G APOSOR7961-1G APOSOR7961-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037947
CAS nummer: 849035-77-4