D-(+)-Xylose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7967-100G OR7967-500G
APOSOR7967-100GEA 22 EUR
APOSOR7967-100G APOSOR7967-500G
D-(+)-Xylose
D-(+)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
Smeltpunt: 147…158 °C
Dichtheid: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151475
CAS nummer: 58-86-6
EINECS: 200-400-7