2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 95 EUR
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Kookpunt: 233 °C
Smeltpunt: 69…73 °C
Vlampunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003305
CAS nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 1759
ADR: 8 III