N-Bromosuccinimide > 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7970-1KG OR7970-5KG OR7970-100G
APOSOR7970-1KGEA 32.2 EUR
APOSOR7970-1KG APOSOR7970-5KG APOSOR7970-100G
N-Bromosuccinimide > 98%
N-Bromosuccinimide
Formule: C₄H₄BrNO₂
Smeltpunt: 175…180 °C
Dichtheid: 2,098 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005510
CAS nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3084
ADR: 8+5.1,II