2,6-Dichlorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7973-100G OR7973-25G OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA 22 EUR
APOSOR7973-100G APOSOR7973-25G APOSOR7973-500G
2,6-Dichlorobenzaldehyde
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 231 °C/8mmHg
Smeltpunt: 68…73 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003307
CAS nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8,II