4-Acetoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7979-250G OR7979-500G OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA 96.4 EUR
APOSOR7979-250G APOSOR7979-500G APOSOR7979-50G
4-Acetoxybenzoic acid
4-Acetoxybenzoic acid
Formule: C₉H₈O₄
Kookpunt: 100…120 °C/20mmHg
Smeltpunt: 190…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002540
CAS nummer: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9