1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7983-1G OR7983-5G OR7983-25G
APOSOR7983-1GEA 231 EUR
APOSOR7983-1G APOSOR7983-5G APOSOR7983-25G
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Smeltpunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789183
CAS nummer: 66640-63-9