1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 93.7 EUR
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₅H₉N₃
Smeltpunt: 65…75 °C
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051651
CAS nummer: 3524-32-1