1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7988-1G OR7988-5G OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA 168 EUR
APOSOR7988-1G APOSOR7988-5G APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉IO₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037973
CAS nummer: 849035-96-7