N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7989-1G OR7989-250MG OR7989-500MG
APOSOR7989-1GEA 0 EUR
APOSOR7989-1G APOSOR7989-250MG APOSOR7989-500MG
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formule: C₈H₁₀N₂O₄S
Smeltpunt: 188…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01016949
CAS nummer: 30388-44-4