2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7990-1G OR7990-5G OR7990-25G
APOSOR7990-1GEA 137 EUR
APOSOR7990-1G APOSOR7990-5G APOSOR7990-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO₃S
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01941306
CAS nummer: 27302-95-0