(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloropurine riboside
OR7990T-5G OR7990T-25G
APOSOR7990T-5GEA 27.8 EUR
APOSOR7990T-5G APOSOR7990T-25G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Formule: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Smeltpunt: 158…162 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005738
CAS nummer: 5399-87-1