3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 22 EUR
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₄S₂
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037968
CAS nummer: 5335-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III