Tetrakis(dimethylamino)diboron
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetrakis(dimethylamino)diborane
OR7996-100G OR7996-25G OR7996-5G
APOSOR7996-100GEA 191 EUR
APOSOR7996-100G APOSOR7996-25G APOSOR7996-5G
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formule: C₈H₂₄B₂N₄
Kookpunt: 55…57 °C/2,5mmHg
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00048012
CAS nummer: 1630-79-1