1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 87.6 EUR
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formule: C₈H₁₂N₄
Kookpunt: 277 °C
Smeltpunt: 31…35 °C
Dichtheid: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040742
CAS nummer: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5