(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 242 EUR
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₂N₂
Kookpunt: 40 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02180786
CAS nummer: 118799-24-9
UN: 2735
ADR: 8,III