1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8010-1G OR8010-5G OR8010-10G
APOSOR8010-1GEA 198 EUR
APOSOR8010-1G APOSOR8010-5G APOSOR8010-10G
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Formule: C₁₅H₁₅ClN₂O₂S
Smeltpunt: 242…244 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02259420
CAS nummer: 306937-24-6