4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8017-1G OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA 110 EUR
APOSOR8017-1G APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 260…265 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180372
CAS nummer: 139742-50-0