1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromoacetyl)benzo[b]furan, 1-(Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 73 EUR
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Formule: C₁₀H₇BrO₂
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00176644
CAS nummer: 23489-36-3
UN: 3261
ADR: 8,II