4-Biphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 87.6 EUR
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
Smeltpunt: 232…247 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00093311
CAS nummer: 5122-94-1