1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 22 EUR
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
Smeltpunt: 177…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083257
CAS nummer: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3