tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Aminopropanenitrile, N-BOC protected
OR8029-10G OR8029-1G
APOSOR8029-10GEA 760 EUR
APOSOR8029-10G APOSOR8029-1G
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Kookpunt: 125 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180880
CAS nummer: 53588-95-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III