(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8030-1G OR8030-100G
APOSOR8030-1GEA 14.8 EUR
APOSOR8030-1G APOSOR8030-100G
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237380
CAS nummer: 28697-17-8