4-Bromo-1-butene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 62.9 EUR
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Bromo-1-butene 99%
4-Bromo-1-butene
Formule: C₄H₇Br
Kookpunt: 98…100 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 1 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000258
CAS nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II