5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8038-25G OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA 32.2 EUR
APOSOR8038-25G APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
Smeltpunt: 197…201 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00152016
CAS nummer: 877-03-2
EINECS: 212-884-7