2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 260 EUR
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Formule: C₁₃H₁₀BrNO
Smeltpunt: 148…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180673
CAS nummer: 92643-17-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III