2-Bromo-3-methylthiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 22 EUR
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Bromo-3-methylthiophene 97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Formule: C₅H₅BrS
Kookpunt: 173…176 °C
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00059741
CAS nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III