Boc-py-oh 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-(Boc-amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
OR8042-1G OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA 80.4 EUR
APOSOR8042-1G APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₄
MW: 240.259 g/mol
Smeltpunt: 156…160 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094544
CAS nummer: 77716-11-1