1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8043-1G OR8043-25G OR8043-5G
APOSOR8043-1GEA 22 EUR
APOSOR8043-1G APOSOR8043-25G APOSOR8043-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Kookpunt: 237…238 °C/760mmHg
Dichtheid: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076207
CAS nummer: 144222-22-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III