tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinecarboxamide, tert-Butyl 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxamide, 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR8045-10G OR8045-25G OR8045-5G
APOSOR8045-10GEA 24.9 EUR
APOSOR8045-10G APOSOR8045-25G APOSOR8045-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228.2900 g/mol
Smeltpunt: 163…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180953
CAS nummer: 91419-48-6