tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
OR8046-1G OR8046-5G
APOSOR8046-1GEA 22 EUR
APOSOR8046-1G APOSOR8046-5G
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180954
CAS nummer: 214834-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III