tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8047-1G OR8047-5G OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA 179 EUR
APOSOR8047-1G APOSOR8047-5G APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂S
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180883
CAS nummer: 77152-97-7