4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8056-1G OR8056-5G
APOSOR8056-1GEA 106 EUR
APOSOR8056-1G APOSOR8056-5G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₀H₇ClO₃
Smeltpunt: 179…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00467168
CAS nummer: 25392-41-0