5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8059-10G OR8059-1G OR8059-5G
APOSOR8059-10GEA 137 EUR
APOSOR8059-10G APOSOR8059-1G APOSOR8059-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
Smeltpunt: 197…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089694
CAS nummer: 54367-66-7