Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 768 EUR
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₃S
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173933
CAS nummer: 110545-67-0