6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8097-1G OR8097-250MG
APOSOR8097-1GEA 235 EUR
APOSOR8097-1G APOSOR8097-250MG
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₈H₁₂N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466456
CAS nummer: 66698-66-6