1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-FMOC protected, Fmoc-ACPC-OH, Fmoc-1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, 1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
OR8098-1G OR8098-5G OR8098-250MG
APOSOR8098-1GEA 65.8 EUR
APOSOR8098-1G APOSOR8098-5G APOSOR8098-250MG
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₉H₁₇NO₄
Smeltpunt: 225…226 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00190873
CAS nummer: 126705-22-4