Fmoc-Thz-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8102-250MG OR8102-5G OR8102-25G
APOSOR8102-250MGEA 22 EUR
APOSOR8102-250MG APOSOR8102-5G APOSOR8102-25G
Fmoc-Thz-OH 97%
Fmoc-Thz-OH
Formule: C₁₉H₁₇NO₄S
Smeltpunt: 153…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235910
CAS nummer: 133054-21-4