5-Iodo-2-furaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Iodofurfural
OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 763 EUR
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
5-Iodo-2-furaldehyde
Formule: C₅H₃IO₂
Smeltpunt: 126…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159503
CAS nummer: 2689-65-8