1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 22 EUR
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Smeltpunt: 89…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172703
CAS nummer: 16153-81-4
UN: 3263
ADR: 8,III