Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8119-250MG OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA 146 EUR
APOSOR8119-250MG APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formule: C₈H₉ClO₅S
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180739
CAS nummer: 306936-34-5
UN: 1759
ADR: 8,III