6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8122-1G OR8122-250MG OR8122-5G
APOSOR8122-1GEA 32.2 EUR
APOSOR8122-1G APOSOR8122-250MG APOSOR8122-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261434
CAS nummer: 865156-68-9